Documenti
M5034
Sigma-Aldrich
Myristelaidic acid
~99% (capillary GC), liquid
Sinonimo/i:
trans-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~99% (capillary GC)
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5+
YWWVWXASSLXJHU-AATRIKPKSA-N
Confezionamento
Sealed ampule.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter