Merck
M5002
Methyl p-nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronate
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronic acid methyl ester, Methyl (p-nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside)uronate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21NO12
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.37
UNSPSC Code:
12352204
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)