Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.32
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
−20°C
SMILES string
COC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?