Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H46O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCOS(C)(=O)=O
Packaging
Sealed ampule.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?