Key Documents
M4377
Sigma-Aldrich
α-Methyl-m-methoxy-DL-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cccc(CC(C)(N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(12,10(13)14)7-8-4-3-5-9(6-8)15-2/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
TYHSKOHNTPEOPS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3