Documenti fondamentali
M4250
Sigma-Aldrich
D-Mannitol 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Formula condensata:
C6H13O9PBa
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ba].OCC(O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba.2H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;;
SHNRFKHWWVRDLJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1