M3789
Methyl 12-methylmyristate
Sinonimo/i:
12-Methyltetradecanoic acid methyl ester
About This Item
Saggio
>97% (GC)
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-4-15(2)13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16(17)18-3/h15H,4-14H2,1-3H3
BJIUDNXPLSJWKE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves