Vai a
M3375
Isopentyl DL-mandelate
liquid
Sinonimo/i:
DL-Mandelic acid isoamyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.28
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
liquid
SMILES string
CC(C)CCOC(=O)C(O)c1ccccc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)