M3318
Anti-MiRP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Kcne2, Anti-MinK-related Peptide 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable using rat ventricule
western blot: 1:200 using rat heart membranes and CHO transfected cells
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KCNE2(9992)
mouse ... Kcne2(246133)
rat ... Kcne2(171138)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?