Merck
M3152
Methoxypolyethylene glycol succinate N-hydroxysuccinimide
~50%, mol wt ~5,000
Sinonimo/i:
mono-Methyl polyethylene glycol succinate N-succinimidyl ester, O-Methyl-O′-succinylpolyethylene glycol 5,000 N-succinimidyl ester, PEG-succinimidyl succinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mol wt
~5,000
concentration
~50%
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C11H15NO7/c13-5-6-18-7-8(14)1-4-11(17)19-12-9(15)2-3-10(12)16/h13H,1-7H2
InChI key
OVPTZXRXNNJKSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
For protein modification. May improve solubility and extend biological lifetime.
Other Notes
Shearwater Polymers product
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)