Key Documents
M3140
Sigma-Aldrich
Methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC1OC(C)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C7H14O5/c1-3-4(8)5(9)6(10)7(11-2)12-3/h3-10H,1-2H3
OHWCAVRRXKJCRB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside has been used in a study to advance the understanding of the differences in reactivity of single hydroxyl groups on the pyranoside skeleton.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Partial tosylation of methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside
Stanek, J., et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 40, 3370-3385 (1975)