Merck
M2672
(±)-α-Methyl-(4-tetrazolylphenyl)glycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.23
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)-n2cnnn2
InChI
1S/C10H11N5O2/c1-10(11,9(16)17)7-2-4-8(5-3-7)15-6-12-13-14-15/h2-6H,11H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
PUQSGMIEFYCTSW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(±)-α-Methyl-(4-tetrazolylphenyl)glycine (MTPG) was used in rat models of cerebral ischemia to explore the role of group II metabotropic glutamate receptors mGluR2/3 in brain ischemia tolerance. MTPG inhibited the induction of ischemia tolerance indicating the involvement of mGluR2/3 in the induction of the protective mechanism.
Potent antagonist for (1S,3S)-ACPD-sensitive receptors; preference for GluR2 and GluR3 subtypes
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)