Merck
M2641
Methyl-[5-(N-methyl-N-phenylamino)-2,4-pentadienylidene]phenylammonium chloride
Dye content ~90 %
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C19H21N2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.84
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-774-6
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
composition
Dye content, ~90%
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CN(\C=C\C=C\C=[N+](/C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H21N2.ClH/c1-20(18-12-6-3-7-13-18)16-10-5-11-17-21(2)19-14-8-4-9-15-19;/h3-17H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FPYATAHHYUQBFA-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)