Merck
M221
Monoclonal Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor (α3 Subunit) antibody produced in rat
~5 mg/mL, clone mAb 313, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
mAb 313, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
chicken
concentration
~5 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:4,000
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... CHRNA3(386578)
Immunogen
recombinant large cytoplasmic domain of the α3 subunit (amino acids 315-441) of the nicotinic acetylcholine receptor from chick.
Application
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Binds to native and denatured detergent-solubilized α3 subunit of AchR. Does not bind α1, α4, α5, α7, α8 and β2.
Physical form
Solution in 20 mM Na3PO4, pH 7.2, containing 150 mM NaCl and 0.05% sodium azide.
Legal Information
Sold with permission of the Salk Institute
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)