Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , round bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
lid: no
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
clear polystyrene , round bottom clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100 ea (internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Greiner 650101
maximum volume
323 μL
size
96 wells
working volume
280 μL
General description
96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Application
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well plates, polystyrene
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?