Key Documents
M2175
Sigma-Aldrich
NGA3 Glycan
Sinonimo/i:
(GlcNAc]3Man3GlcNAc2, Asialo, agalacto, triantennary N-glycan, Mannotriose-di-(N-acetyl-D-glucosamine), tris(N-acetyl-D-glucosaminyl) from bovine fetuin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H97N5O41
Numero CAS:
Peso molecolare:
1520.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Temperatura di conservazione
−20°C