Documenti
M1886
Sigma-Aldrich
Methylenediphosphonic acid trisodium salt tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
HOP(O)(ONa)CH2P(O)(ONa)2·4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP([O-])([O-])=O