Informazioni su questo articolo
assay
≥89% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H17N5O10P2S.3Na.H2O/c1-29-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(25-10)2-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H,22,23)(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
JPTPEMXICPAWKJ-KWIZKVQNSA-K
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica