Documenti fondamentali
M1505
Sigma-Aldrich
2′-O-Monobutyryladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17N5NaO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].CCCC(=O)OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4c(N)ncnc34
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)