Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]25/D −117.7°, c = 1 in methanol(lit.)
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12Cc3ccccc3[C@@](C)(N1)c4ccccc24
InChI
1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m0./s1
InChI key
QLTXKCWMEZIHBJ-FWHYOZOBSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIN1(14810), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIN1(24408), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
General description
Biochem/physiol Actions
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?