Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.37
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Met-Ala-Ser,
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O5S/c1-6(9(16)14-8(5-15)11(18)19)13-10(17)7(12)3-4-20-2/h6-8,15H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,17)(H,14,16)(H,18,19)/t6-,7-,8-/m0/s1
InChI key
WXHHTBVYQOSYSL-FXQIFTODSA-N
Application
Met-Ala-Ser has been used as a tripeptide in the OH radical-induced oxidation reaction and analysis by high performance liquid chromatography-diode array detector-fluorescence detector (HPLC-DAD-FLD).
Biochem/physiol Actions
Met-Ala-Ser (MAS) is used to complex with peptide deformylase(s) (PDF) to help delineate mechanisms of recognition of mimic-peptides by N-terminal cleaved expression peptide.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?