M0814
R(−)-Me5 hydriodide
solid
Sinonimo/i:
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-3-methyl-2-butanamine hydriodide
About This Item
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: 22 mg/mL
Stringa SMILE
I[H].CC(C)C(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C13H21NO.HI/c1-9(2)12(14)8-15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,12H,8,14H2,1-4H3;1H
AQLAXCGHPBMFIJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN2A(6326)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)