Vai a
M0671
Recombinant Molecular Weight Marker
mol wt 15,000-150,000 Da
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Quality Segment
usage
 vial sufficient for 100 uses (10 × 10 cm mini gels),  vial sufficient for 50 uses (large format 16 × 18 cm gels)
mol wt
15,000-150,000 Da
storage temp.
2-8°C
Application
Recombinant Molecular Weight Marker has been used for determining the size of protein bands in western blot and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
Physical form
Solution containing approx. 0.8 mg/ml total protein in 125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 2% SDS, 10% glycerol, 200 mM 2-mercaptoethanol, 0.007% bromphenol blue.
Other Notes
The recombinant molecular weight standard for SDS-PAGE contains seven precisely sized proteins, M.W. 15, 25, 35, 50, 75, 100 and 150 kDa. Recombinant proteins produce sharp bands for precise size determination since they are not glycosylated.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)