M043180
6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinonimo/i:
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
Livello qualitativo
Colore
white to off-white, powder
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?