M0405
(±)-o-Methoxymandelic acid (dicyclohexylammonium) salt
Sinonimo/i:
(±)-o-Methoxymandelic acid dicyclohexylammonium salt, 2-Methoxy-α-hydroxybenzeneacetic acid, DL-2-Methoxy-α-hydroxybenzeneacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O4 · C12H23N
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stringa SMILE
COc1ccccc1C(O)C(O)=O.C2CCC(CC2)NC3CCCCC3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)