Merck
M0185
Anti-MyD88, Internal Domain antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~35 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
~0.5 mg/mL
technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using human Jurkat cell lysate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MYD88(4615)
mouse ... Myd88(17874)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 233-248 of the internal domain of human MyD88. This peptide differs from mouse MyD88 by 2 amino acids.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Instructions
T P Bonnert et al.
FEBS letters, 402(1), 81-84 (1997-01-27)
Murine MyD88, an RNA with homology both to the interleukin-1 receptor signaling domain and to 'death-domains', is rapidly upregulated during differentiation of the myeloleukemic cell line M1. We have cloned the human homologue of murine MyD88 and re-evaluated the murine