Documenti fondamentali
LIDFA451817-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-18-17 Rotor
aerosol-tight, for 5418/ 5418 R, aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
Materiali
aluminum
Caratteristiche
aerosol-tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022652087 (NA)
Eppendorf® 5418708001 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5418 R
for use with 5418
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)