Documenti fondamentali
LIDF451811-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-18-11-Kit Rotor
not aerosol-tight, for 5424/5424R, polypropylene
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
not aerosol-tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022653105 (NA)
Eppendorf® 5424707009 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5424 R
for use with 5424
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)