L9631
Myristyl dodecanoate
≥99%
Sinonimo/i:
Lauric acid myristyl ester, Myristyl laurate
About This Item
Saggio
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-17-19-21-23-25-28-26(27)24-22-20-18-16-12-10-8-6-4-2/h3-25H2,1-2H3
FNMPODAQERUMDD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3