Documenti fondamentali
L9384
Sigma-Aldrich
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide hydrochloride
suitable for ligand binding assays
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18N2O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Nome del prodotto
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide hydrochloride,
tecniche
ligand binding assay: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4.ClH/c1-7(2)5-10(14)12(17)15-8-3-4-11(16)9(6-8)13(18)19;/h3-4,6-7,10,16H,5,14H2,1-2H3,(H,15,17)(H,18,19);1H/t10-;/m0./s1
BSVJWFHAORBGDY-PPHPATTJSA-N
Applicazioni
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide may be used as a substrate for determining the activity of microsomal aminopeptidase in serum.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Shimamoto et al.
Clinical chemistry, 31(10), 1636-1639 (1985-10-01)
We describe a colorimetric method for assay of microsomal aminopeptidase (EC 3.4.11.2) activity in serum. We use a new substrate, L-leucyl-3-carboxy-4-hydroxyanilide, p-xylenol as coupler, and sodium metaperiodate as oxidizing reagent. The colored substance formed by the oxidative condensation between p-xylenol