Documenti fondamentali
L9276
Sigma-Aldrich
Lys-Pro hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCCCC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)