Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 56.20 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 188.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Lansoprazole, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ATP4A(495), ATP4B(496)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), powder | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color off-white | color - | color - | color - |
| originator Novartis | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lansoprazole
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?