Documenti fondamentali
L8394
Sigma-Aldrich
Sigma label tape
white
Sinonimo/i:
Labeling tape, Sigma tape
Scegli un formato
1 EA
CHF 25.10
5 EA
CHF 105.00
CHF 25.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 25.10
5 EA
CHF 105.00
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
CHF 25.10
Check Cart for Availability
Materiali
white
Confezionamento
pkg of 1 roll
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Larghezza
3/4 in. (1.91 cm)
Dimens. foro
3 in. (7.62 cm)
Dimensioni rotolo
2160 in. (55 m)
Categorie correlate
Descrizione generale
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)