L7901
Monoclonal Anti-LEF-1 (HMG DNA Binding Domain) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone REMB6, purified immunoglobulin
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
REMB6, monoclonal
PM
antigen 55-57 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1-5 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or transiently expressed human LEF-1 in whole cell lysates from Cos-1 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LEF1(51176)
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)