L7418
LAAM
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
α-l-acetylmethadol hydrochloride, (1S)-2-[(2S)-2-(dimethylamino)propyl]-1-ethyl-2,2-diphenylethyl acetate hydrochloride, MK-790 hydrochloride, ORLAAM hydrochloride, levomethadyl acetate hydrochloride
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
white
Solubilità
H2O: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC[C@H](OC(C)=O)C(C[C@H](C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-6-22(26-19(3)25)23(17-18(2)24(4)5,20-13-9-7-10-14-20)21-15-11-8-12-16-21;/h7-16,18,22H,6,17H2,1-5H3;1H/t18-,22-;/m0./s1
UXBPQRGCVJOTNT-COBSGTNCSA-N
Informazioni sul gene
human ... OPRM1(4988)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)