Documenti
L6669
Sigma-Aldrich
LuminoCt® qPCR ReadyMix
For fast probe-based quantitative PCR
Sinonimo/i:
LuminoCt® qPCR ReadyMix, LuminoCt®
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
impiego
sufficient for 100 reactions
sufficient for 2000 reactions
sufficient for 500 reactions
Caratteristiche
dNTPs included
hotstart
tecniche
qPCR: suitable
Colore
colorless
input
purified DNA
Compatibilità
suitable for (quantitative PCR)
Bio-Rad MyiQ ( )
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ 5
for use with ABI 5700
for use with ABI 7000
for use with ABI 7300
for use with ABI 7500 Fast
for use with ABI 7500
for use with ABI 7700
for use with ABI 7900 Fast
for use with ABI 7900 HT
for use with ABI 7900
for use with ABI StepOne
for use with ABI StepOnePlus
for use with ABI ViiA 7
for use with Bio-Rad CFX384
for use with Bio-Rad CFX96
for use with Bio-Rad MJ Chromo4
for use with Bio-Rad MJ Opticon 2
for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler
for use with Bio-Rad MJ Opticon
for use with Bio-Rad MiniOpticon
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex
for use with Illumina Eco qPCR
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
for use with Roche LightCycler 480
for use with Strategene Mx3000P
for use with Strategene Mx3005P
for use with Strategene Mx4000
applicazioni
agriculture
Metodo di rivelazione
probe-based
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La LuminoCt® qPCR ReadyMix unisce i vantaggi in termini di prestazioni del nostro anticorpo Taq JumpStart per PCR Hot Start alla praticità di una miscela di reazione di facile impiego. Questa è la soluzione ideale per i metodi PCR quantitativi ad alta resa che fanno ricorso a sonde fluorescenti.
L′aggiunta dell′anticorpo per JumpStart Taq alla miscela ReadyMix elimina l′attività delle polimerasi a temperatura ambiente, senza causare i problemi di prestazione associati alla Taq hot-start chimicamente modificata. Questo consente un′attivazione estremamente rapida della Taq e assicura un′imbattibile sensibilità del saggio, permettendo al contempo l′impostazione della reazione a banco.
  • Il kit è destinato all′esecuzione di saggi qPCR con sonde sulle piattaforme strumentali in tempo reale più diffuse.
  • La miscela ReadyMix richiede l′aggiunta del colorante di riferimento (in dotazione con il kit) se utilizzata su strumenti che necessitano del colorante di riferimento passivo ROX per la normalizzazione.
  • Il kit non è compatibile con gli strumenti per qPCR che utilizzano tubi capillari in vetro.
Applicazioni
La miscela LuminoCt® qPCR ReadyMix è stata utilizzata nella qRT-PCR (reazione a catena della polimerasi in tempo reale in due fasi con trascrizione inversa) per quantificare il prodotto della trascrizione inversa o cDNA per l′analisi dell′espressione genica. È stata utilizzata anche in qPCR per quantificare l'RNA estratto da rinovirus.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideale per protocolli di qPCR in due fasi rapida ad alta resa
  • La miscela master assicura uniformità e riproducibilità tra una reazione e la successiva
  • Minore tempo di preparazione e rischio ridotto di contaminazione dovuta a molteplici passaggi della pipetta
  • Compatibile con le piattaforme strumentali in tempo reale disponibili in commercio per i saggi con qPCR basati su sonde
  • Richiede piccoli ampliconi (<200 bp) per risultati ottimali
  • compatibile con i set di primer commerciali, inclusi i saggi TaqMan®
  • La Taq DNA polimerasi JumpStart consente l′impostazione a temperatura ambiente e il meccanismo hot-start previene la formazione di dimeri di primer e prodotti non specifici.
  • Risultati del saggio pronti in soli 25 minuti
  • Progettato per fornire livelli insuperabili di accuratezza, precisione e sensibilità.
  • L'attenta progettazione e validazione della chimica ReadyMix elimina virtualmente la necessità di ottimizzare i parametri del saggio
Confezionamento
La miscela LuminoCt qPCR ReadyMix, numero di catalogo L5794, contiene concentrazioni ottimizzate di Tris-HCl, pH 8,3, KCl, dNTP (dATP, dCTP, dGTP, TTP), stabilizzatori, MgCl2 e Taq DNA polimerasi JumpStart. Fornita per 100, 500 e 2000 reazioni (miscela di 25 μL in un volume di reazione di 50 μL).
Colorante di riferimento interno ROX 100x, numero di catalogo R4526. Opzionale, per l′uso con macchine compatibili con un colorante di riferimento interno, ad es. ABI e Stratagene.
Il volume di reazione predefinito è di 50 μL.
La confezione di 100RXN è da 1 x 2,5 mL.
La confezione di 500RXN è da 1 x 12,5 mL.
La confezione di 2000RXN è da 1 x 50 mL.
Altre note
  • I saggi disponibili in commercio che utilizzano la 5′ nucleasi (ad es., i saggi TaqMan®) sono compatibili con la miscela LuminoCt ReadyMix.
  • Si consiglia di utilizzare il software almeno per la progettazione dei primer e delle sonde per i saggi e di verificare che gli ampliconi della qPCR siano <200 bp.
  • Sigma raccomanda l′uso del software Beacon Designer per la progettazione di primer e sonde.
Per ordinare primer e sonde da Sigma, visitate www.sigma.com/oligos.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LuminoCt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • R4526100X ROX internal reference dyeSDS
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Juan Vicente Canet et al.
The Plant cell, 24(10), 4220-4235 (2012-10-16)
Salicylic acid (SA) signaling acts in defense and plant development. The only gene demonstrated to be required for the response to SA is Arabidopsis thaliana non-expresser of pathogenesis-related gene 1 (NPR1), and npr1 mutants are insensitive to SA. By focusing
Talita B Gagliardi et al.
PLoS pathogens, 18(1), e1010159-e1010159 (2022-01-08)
The clinical impact of rhinovirus C (RV-C) is well-documented; yet, the viral life cycle remains poorly defined. Thus, we characterized RV-C15 replication at the single-cell level and its impact on the human airway epithelium (HAE) using a physiologically-relevant in vitro
Samer M Hussein et al.
Nature, 471(7336), 58-62 (2011-03-04)
The mechanisms underlying the low efficiency of reprogramming somatic cells into induced pluripotent stem (iPS) cells are poorly understood. There is a clear need to study whether the reprogramming process itself compromises genomic integrity and, through this, the efficiency of
Laura de Diego-García et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1863(1), 43-51 (2016-10-22)
The Ubiquitin-Proteasome System (UPS) is essential for the regulation of the cellular proteostasis. Indeed, it has been postulated that an UPS dysregulation is the common mechanism that underlies several neurological disorders. Considering that extracellular nucleotides, through their selective P2Y2 receptor
Philip Owens et al.
PloS one, 8(6), e67533-e67533 (2013-07-11)
Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) are secreted cytokines that are part of the Transforming Growth Factor β (TGFβ) superfamily. BMPs have been shown to be highly expressed in human breast cancers, and loss of BMP signaling in mammary carcinomas has been
Articoli
Probe-based QPCR offers high sensitivity and specificity with fluorescent-labeled probes and various dye options for multiplex amplification.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
Protocolli
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
qPCR protocol template with specific detection probes aids in single-target detection using LuminoCt® ReadyMix™.
The 3’/5’ integrity assay identifies RNA degradation, crucial for large sample sets or less detectable degradation.
SPUD assay identifies inhibitors in RNA or DNA samples, useful for analyzing numerous or low-copy targets.
Vedi tutto
Contenuto correlato
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.