Documenti
L6634
Sigma-Aldrich
α-Lactalbumin from bovine milk
agarose conjugate, saline suspension
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111000
Coniugato
agarose conjugate
Forma fisica
saline suspension
Grado di funzionalizzazione
~6 mg per mL
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Gruppi immobilizzati alla matrice
amino
Braccio spaziatore
1 atom
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Useful in the isolation of galactosyl transferase.
Stato fisico
Suspension in 0.5 M NaCl
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3