Documenti fondamentali
L6271
Sigma-Aldrich
L-Leucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.44
Beilstein:
5201666
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC=C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)