Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20N2O3 · C2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.31
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O3.C2HF3O2/c1-7(2)6-8(12)10(14)13-5-3-4-9(13)11(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h7-9H,3-6,12H2,1-2H3,(H,15,16);(H,6,7)/t8-,9-;/m0./s1
InChI key
AUVSSRGHMVVWPD-OZZZDHQUSA-N
Biochem/physiol Actions
L-leucyl-L-proline (Leu-Pro) and its retro variant Pro-Leu may be used along with other proline dipeptides to study imprinting and chemotaxis in tetrahymena.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?