Documenti fondamentali
L5417
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LAT (pTyr191) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using stimulated Jurkat E6.1 cells
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... LAT(27040)
mouse ... Lat(16797)
rat ... Lat(81511)
Immunogeno
synthetic phosphopeptide derived from the region of human LAT that contains tyrosine 191.
Stato fisico
Solution in Dulbecco′s phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.3, with 1.0 mg/mL BSA (IgG and protease free) and 0.05% sodium azide.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)