L5022
[D-Lys6]-LH-RH
≥95% (HPLC), powder
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(Cc4cnc[nH]4)NC(=O)C5CCC(=O)N5)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCCC6C(=O)NCC(N)=O
Informazioni sul gene
human ... GNRH1(2796)
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges