L4417
Anti-phospho-Lck (pTyr192) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1,000 using full length recombinant human Lck protein.
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr192)
Informazioni sul gene
human ... LCK(3932)
mouse ... Lck(16818)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3