Documenti fondamentali
L4376
Sigma-Aldrich
α-Lobeline hydrochloride
~95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-[6-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)-1-methyl-2-piperidinyl]-1-phenylethanone hydrochloride, (−)-Lobeline hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.92
Beilstein:
3920196
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
~95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 25 mg/mL
Stringa SMILE
Cl.CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
Informazioni sul gene
human ... SLC18A2(6571)
Azioni biochim/fisiol
Agonist at high-affinity neuronal nicotinic acetylcholine receptors; respiratory stimulant. Inhibits synaptosomal accumulation of dopamine by interaction with the tetrabenazine binding site of the vesicular monoamine transporter (VMAT2). Blocks amphetamine-induced dopamine release.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)