Documenti fondamentali
L4020
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (β-Catenin binding domain) antibody produced in mouse
clone REMB1, ~1 mg/mL, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
0.1 MG
CHF 398.00
CHF 398.00
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.1 MG
CHF 398.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 398.00
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
REMB1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 55-57 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1-5 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or transiently expressed human LEF-1 in whole cell lysates from Cos-1 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LEF1(51176)
Immunogeno
full length recombinant LEF-1.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, containing 0.08% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.