Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 207.00 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 620.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Lamotrigine, ≥98%, powder
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nnc(c(N)n1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
InChI key
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scn2a1(24766), Scnn1a(25122)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form liquid |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble 20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lamotrigine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?