Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
colorless wells, polystyrene
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
colorless wells, polystyrene
sterility
sterile
feature
lid
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 656161
size
96 wells
color
clear
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
Microplate Lid, Sterile, Single Position, High Profile, without Condensation Rings
Application
Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free.
Features and Benefits
- Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
- Corner notches for proper orientation.
- Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
- Free of detectable RNase and DNase.
Other Notes
length: 127,5 mm; width: 85 mm; curvature approx. 300 μM. Lid height 9 mm
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner multiwell plate lids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?