Documenti
L2896
Sigma-Aldrich
Leucokinin I
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Asp-Pro-Ala-Phe-Asn-Ser-Trp-Gly-NH2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H53N11O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
891.93
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Stimulates contraction of lower digestive tract
Altre note
Neuropeptide originally isolated from head of Madeira cockroach Leucophaea maderae
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Holman, G.M., et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. C, 84, 205-205 (1986)