L2885
Lymphotoxin-β Receptor/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
TNF R-related protein, TNF RIII
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
monomer calculated mol wt 49.6 kDa
70 kDa by SDS-PAGE (reducing) (due to glycosylation)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LTBR(4055)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)