L2504
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H17N3O3.ClH/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18;/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H/t11-;/m0./s1
PFOYXOWPGRWPLS-MERQFXBCSA-N
Substrati
Substrate for the colorimetric determination of leucine aminopeptidase.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)