Merck
L1908
γ-O-Octadecyl-L-α-lysophosphatidylcholine
Sinonimo/i:
1-O-Octadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, Lyso-C18-platelet activating factor, Lyso-PAF-C18
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H56NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
509.70
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
O Colard et al.
European journal of biochemistry, 216(3), 835-840 (1993-09-15)
We have recently demonstrated that arachidonate [20:4(5,8,11,14)] was primarily linked to the hexadecyl (16:0) and octadecenyl (18:1) species of alkylacyl derivatives of glycerolphosphocholine (GroPCho). Consistent with the involvement of arachidonate-specific CoA-independent transacylase in the synthesis of platelet-activating factor (PAF; 1-O-alkyl-2-acetyl-GroPCho)
Estrogen receptor assay in human mammary carcinoma with the synthetic estrogen 11beta-methoxy-17alpha-ethinyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17beta-diol (R 2858).
S Okret et al.
Cancer research, 38(11 Pt 1), 3904-3909 (1978-11-01)